Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Blue Heavy Duty Autoclavable SMS Muff Cover
Shop All Keystone Cleanroom Products Products
Beschreibung
- Eliminate the need for cutting sheets of sterilization wrapping materials and securing them with autoclave tape and rubber bands
- Cost effective, time saving approach standardizes the equipment preparation process, minimizes particulate generation, while also ensuring good aseptic technique upon removal after sterilization
- Eliminates autoclave tape residue
- Designed for autoclave cycles (121°C to 135°C)
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation and setup of equipment
- Hydrophobic and resists tearing and punctures
- Lint-free
- Manufactured and packaged in ISO certified cleanrooms
- Conveniently packaged: 100 covers per heat-sealed and labeled poly bag
- Certificates of Conformance sent with all shipments
- Made in USA
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavable | Autoclavable |
| Closure Type | Elastic |
| Color | Light Blue |
| Disposable | Single-use |
| Material | Reinforced Multicoated Plastic |
| Sterility | Non-sterile |
| Temperature Range (Metric) | 121°C to 135°C |
| Length (English) | 10 to 14 in. |
| Length (Metric) | 25.4 to 35.6 cm |
| Width (English) | 10 to 14 in. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?