Learn More
SCAT Blind Plugs for HPLC
Product Code. 10226504 Shop All SCAT Europe Products
Click to view available options
For Use With:
Exhaust Filter
Ground Neck Bottles w/ Locknut
Safety Caps, Safety Waste Caps
Color:
Colorless
White
Material:
PFA
PTFE
Thread Size:
GL14
NPT 1/8 in.
NS29/32
UNF 1/4 in. 28G
Unit Size:
Each
Pack of 10
Product Code. 10226504
Brand: SCAT 107620
Only null left
Add to basket
Add to basket
Blind plugs for use with HPLC instruments.
Be prepared for HPLC with these SCAT™ blind plugs.
Specifications
Type Blind Plug
Color White
For Use With (Application) HPLC/UHPLC Systems
Thread Size GL14
For Use With Exhaust Filter
Material PTFE
Product Content Correction
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.