Learn More
Beskrivning
- Class A Volumetric Flask
- Constructed of Borosilicate Glass
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards
- Calibrated to contain (TC, In)
- Narrow neck and wide neck options available in a variety of sizes
- Includes polypropylene stopper and DE-M marking
Specifikationer
Specifikationer
| Calibration | Calibrated To Contain |
| Certifications/Compliance | USP individual and USP batch-certificate, DIN EN ISO 1042 |
| Closure Material | Polypropylene |
| Color | Clear |
| Capacity (Metric) | 1000 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Limit of Error | ±0.4 mL |
| Neck Style | Narrow |
| No. per Case | 2 Pack |
| Graduated | Yes |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?