Learn More
Brand™ Blaubrand™ AR-GLAS™ USP Bulb Pipets
Shop All Brand Products
Click to view available options
Volume (Metric):
8 mL
9 mL
20 mL
Color:
Black
Blue
Yellow
Length (Metric):
440 mm
510 mm
Unit Size:
Pack of 6
Beschreibung
- Manufactured from AR-GLAS™ soda lime glass.
- Complies with DIN EN ISO 648 standards.
- DE-M Marking
- Class AS
- Calibrated to deliver (TD, Ex). Waiting time 5 seconds.
- Includes USP batch certificate.
- USP individual certificate available upon request.
Spezifikation
Spezifikation
| Calibration | To Deliver |
| Certifications/Compliance | DIN EN ISO 648, USP batch certificate |
| Class | AS |
| Material | AR-GLAS, Soda Lime Glass |
| Graduated | Yes |
| Graduation Type | One-mark DE-M Marking |
| Tolerance | ±0.02 mL |
| Color | Blue |
| Volume (Metric) | 8 mL |
| Length (Metric) | 440 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur