Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Amber Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask with Glass Stopper, with Certificate
Product Code. 15855552 Shop All Brand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
missing translation for 'unitSize'
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15855552
missing translation for 'mfr': BRAND™ 937448
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Manufactured from Amber Borosilicate Glass and compllies with DIN EN ISO 1042 standards. BRAND™ Blaubrand™ Amber Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask with Glass Stopper protects light-sensitive liquids from deterioration. Delivered with individual conformity certificate.
  • Manufactured from Amber Borosilicate Glass
  • Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • Includes amber glass stopper, interchangeable with polypropylene stopper.
  • Dark amber flask protects light-sensitive liquids from deterioration.
  • Batch number and certificate enclosed with packing.
  • Delivered with individual conformity certificate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Calibration Calibrated To Contain
Certifications/Compliance DIN EN ISO 1042. DAkkS calibration certificate upon request.
Closure Material Glass
Color Amber
Capacity (Metric) 50 mL
Material Borosilicate Glass
Limit of Error ±0.06 mL
Neck Style Narrow
No. per Case 2 Piece
Tolerance ±0.06 mL
Class A
Closure Size 12/21
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis