Learn More
uvex Black/Orange PU 65032 Boot - Width 11
Product Code. 17230801 Shop All Uvex Products
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Packungsgröße:
1 pair
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17230801
Marke: uvex 6503250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Optimal shock absorption, ergonomic fit, low weight and excellent climate characteristics ensure max performance at work and redefine the limits for safety shoes; range in protection classes S3 and S1 P
Uvex 2 Lace-Up Boot 6503.2 S3 SRC
  • Sporty, multifunctional safety shoe
  • Lightweight and flexible
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good side, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, which does not restrict flexibility
  • Made with new developed technology for extended wearing comfort
  • Uvex Climazone technology for optimum wearer comfort
  • Breathable, water-resistant, leather upper material
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Comes with elastic laces for quick individual adjustment
  • Virtually seamless design to eliminate pressure points
  • Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
  • Soft, padded collar and tongue
  • Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
    • Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
  • Uvex topshield scuffcap to protect the upper and extend its life
  • Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner of 35 megohms
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 6503.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Sizes: 35 to 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Color Black, Orange
Material Leather
Size 50
Sole Material Dual-density polyurethane (PU/PU)
Toe Material Composite
Disposable Reusable
Certifications/Compliance (Europe) EN ISO 20345:2011
Gender Unisex
Fit Standard Width
Model Uvex 2
Latex Free Yes
Waterproof No
EN ISO 20345 S3
Slip Resistance Rating SRC
Product Type ESD Safety Shoe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt