Learn More
Brady™ Black 6400 Series Thermal Transfer Printer Ribbons
Description
Printer Compatibility:
- BBP81
- Brady BBP11
- Brady 200MVP Plus
- Brady 2461
- Brady 300MVP Plus
- Brady 300X-Plus II
- Brady 3481
- Brady 360X-Plus II
- Brady 600X-Plus II
- Brady 6441
- PAM 3000
- Tagus T200
- Tagus T300
Spécification
Spécification
| Product Type | Printer Ribbon |
| Color | Black |
| For Use With (Equipment) | BBP81 Label Printer, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, BradyPrinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printer |
| Material | Resin |
| Length (English) | 984 ft. |
| Width (English) | 1.57 in. |
| Length (Metric) | 299.9 m |
| Width (Metric) | 40 mm |
| Diameter (English) | 1 in. |
| Diameter (Metric) | 2.54 cm |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?