Learn More
Bisoprolol Fumarate 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Description
Bisoprolol Fumarate 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Bisoprolol fumarate |
| CAS | 104344-23-2 |
| Analyte or Component Names | Bisoprolol fumarate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | 2 C18 H31 N O4 . C4 H4 O4 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Bisoprolol Fumarate, Bisoprolol hemifumarate |
| InChI Formula | InChI=1 S/2C18H31NO4.C4H4O4/c2*1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*5-8,14-15,17,19-20 H,9-13H2,1-4H3;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+ |
| SMILES | CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCOC(C)C)cc1.CC(C)NCC(O)COc2ccc(COCCOC(C)C)cc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?