Learn More
Bismuth Subsalicylate, MedChemExpress
Description
Bismuth Subsalicylate is a potent and orally active antacid and anti-diarrheal agent. Bismuth Subsalicylate reduces inflammation/irritation of stomach and intestinal lining through inhibition of prostaglandin synthesis in vivo. Bismuth Subsalicylate is widely used for the research of diarrheal disorders, including indigestion, diarrhoea, nausea, et al.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Bismuth Subsalicylate |
| CAS | 14882-18-9 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C7H5BiO4 |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | Bismuth oxysalicylate Bismuth(III) salicylate basic |
| Solubility Information | DMSO : 1 mg/mL (2.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.28 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1O[Bi](O)OC2=CC=CC=C12 |
| Molecular Weight (g/mol) | 362.09 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?