Learn More
Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS propane, 0.2M buffer soln., pH 8.0
Product Code. 15485129
Click to view available options
Quantity:
100 mL
250 mL
Unit Size:
100mL
250mL
Product Code. 15485129
Brand: Thermo Scientific Chemicals J62831.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64431-96-5 | C11H26N2O6 | 282.337 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64431-96-5
Molecular Formula C11H26N2O6
Molecular Weight (g/mol) 282.337
MDL Number MFCD00004689
InChI Key HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 125132
ChEBI CHEBI:40947
IUPAC Name 2-[3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]propylamino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO
Specifications
Concentration 0.2 M
pH 8.0
Physical Form Liquid
Quantity 100 mL
Chemical Name or Material BIS-TRIS propane buffer soln.
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato