Learn More
Bis(n-propylcyclopentadienyl)magnesium, 98+%, Thermo Scientific™
Code produit. 15451527
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15451527
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039240.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114504-74-4
MDL Number MFCD00151384
Synonym magnesium bis 2-propylcyclopenta-1,3-dien-1-ide, magnesium 2+ ion bis 2-propylcyclopenta-1,3-dien-1-ide
Spécification
Density 0.94g/mL
Packaging Ampule
Quantity 250 mg
UN Number UN3391
Sensitivity Air & Moisture Sensitive
Formula Weight 238.66
Percent Purity ≥98%
Physical Form Crystalline
Chemical Name or Material Bis(n-propylcyclopentadienyl)magnesium
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis