missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Biperiden hydrochloride, Tocris Bioscience™

Código de producto. 18702714
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
50 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18702714 10 mg 10mg
18782754 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18702714 missing translation for 'mfr' Tocris Bioscience missing translation for 'supplierNo' 2853/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Muscarinic receptor antagonist; some selectivity for M1

Muscarinic receptor antagonist that displays some selectivity for the M1 subtype (Ki values are 0.48, 2.4, 3.9, 6.3 and 6.3 nM for M1, M4, M3, M2 and M5 receptors respectively). Alleviates extrapyramidal symptoms associated with antipsychotic drugs. Displays antiparkinsonian activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1235-82-1
Molecular Formula C21H30ClNO
Molecular Weight (g/mol) 347.927
InChI Key RDNLAULGBSQZMP-LIJKWCKLSA-N
Synonym 1r-1-1r,4r,5s-5-bicyclo 2.2.1 hept-2-enyl-1-phenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-ol;hydrochloride
PubChem CID 129318274
IUPAC Name (1R)-1-[(1R,4R,5S)-5-bicyclo[2.2.1]hept-2-enyl]-1-phenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-ol;hydrochloride
SMILES C1CCN(CC1)CCC(C2CC3CC2C=C3)(C4=CC=CC=C4)O.Cl

Especificaciones

Quantity 10 mg
Formula Weight 347.92
Percent Purity >99%
Chemical Name or Material Biperiden hydrochloride
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.