Learn More
Bethanechol Chloride, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Bethanechol Chloride |
| CAS | 590-63-6 |
| Molecular Formula | C7 H17 N2 O2 . Cl |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | Bethanechol Chloride, (2-Hydroxypropyl)trimethylammonium chloride carbamate, 1-Propanaminium, 2-[(aminocarbonyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-, chloride, Ammonium, (2-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, carbamate, (±)-Bethanechol, Besacholine, Carbamylmethylcholine chloride, Mechotane, Mechothane, Mecothane, Mictone, Myocholine, Myotonachol, Myotonine chloride, NSC 30783, Trimethyl(2-carbamoyloxypropyl)ammonium chloride, Urecholine, Urecholine chloride, Uro-Carb, β-Methyl carbachol chloride, β-Methylcholine chloride urethan |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H16N2O2.ClH/c1-6(11-7(8)10)5-9(2,3)4;/h6H,5H2,1-4H3,(H-,8,10);1H |
| SMILES | [Cl-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(=O)N |
| IUPAC Name | 2-carbamoyloxypropyl(trimethyl)azanium;chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 196.68 |
| Formula Weight | 196.0979 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?