Beschreibung
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Guard Cartridges are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
- Highly efficient and reproducible Thermo Scientific columns
- 150Å pore size for small molecules, peptides and protein digests
- Superb pH stability
Requires:
Thermo Scientific Unigard™ direct connection or stand-alone holder, sold separately.
Spezifikation
Spezifikation
| Carbon Load | 13% |
| pH | 2 to 12 |
| Particle Size | 3 μm |
| Length (Metric) | 10 mm |
| Pore Size | 150Å |
| Surface Area | 200 m2/g |
| Diameter (Metric) | 2.1 mm |
| For Use With (Equipment) | Uniguard Direct-connection and Stand Alone Holder |
| Endcapped | Yes |
| USP Type | L1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?