Learn More
Beta-Nicotinamide Adenine Dinucleotide Reduced Disodium Salt MP Biomedicals
Shop All MP Biomedicals ProductsSpecifications
Specifications
| CAS | 606-68-8 |
| Molecular Formula | C21H27N7Na2O14P2 |
| MDL Number | MFCD00036200 |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | beta-nadh disodium salt |
| InChI Key | QRGNQKGQENGQSE-WUEGHLCSSA-L |
| SMILES | [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC Name | disodium [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-1,4-dihydropyridin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)phosphonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 709.41 |
| PubChem CID | 131673989 |
| Show More |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?