Learn More
Beta-Nicotinamide Adenine Dinucleotide Reduced Disodium Salt, MP Biomedicals
Shop All MP Biomedicals ProductsSpezifikation
Spezifikation
| Quantity | 500 mg |
| Formula Weight | 709.4 |
| Chemical Name or Material | Beta-Nicotinamide Adenine Dinucleotide Reduced Disodium Salt |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?