Learn More
Benzyltriethylammonium bromide, 98%, BLD Pharm™
Codice prodotto. 31002625
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
31002625 500 g 500g
30990185 5 g 5g
30990497 25 g 25g
30994310 1 kg 1kg
30991062 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31002625 Fornitore BLD Pharm N. del fornitore BD116346500g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 5197-95-5
Molecular Formula C13H22BrN
MDL Number MFCD00011822
Quantity 500 g
SMILES CC[N+](CC)(CC1=CC=CC=C1)CC.[Br-]
Molecular Weight (g/mol) 272.22
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Benzyltriethylammonium bromide
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.