Learn More
Benzylhydrochlorothiazide, TRC
Codice prodotto. 30011614
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30011614 100 mg 100mg
30005850 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30011614 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB279020100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1824-50-6
Molecular Formula C14 H14 Cl N3 O4 S2
Molecular Weight (g/mol) 387.86
Synonym 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-3-(phenylmethyl)-, 1,1-dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 3-benzyl-6-chloro-3,4-dihydro-, 1,1-dioxide (6CI,7CI,8CI), (±)-Benzylhydrochlorothiazide, Behyd, Benclortriazide, Benzclortriazide, Benzylhydrochlorothiazide, NSC 263220, Su 6227
IUPAC Name 3-benzyl-6-chloro-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(Cc3ccccc3)NS2(=O)=O)cc1Cl
Specifica
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H14ClN3O4S2/c15-10-7-11-13(8-12(10)23(16,19)20)24(21,22)18-14(17-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8,14,17-18H,6H2,(H2,16,19,20)
Formula Weight 387.0114
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Benzylhydrochlorothiazide
Grade HPLC
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.