Learn More
Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride, TRC
Product Code. 30004664
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30004664 10 g 10g
30009515 1 g 1g
18082430 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30004664 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB27628510G
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139-08-2
Molecular Formula C23 H42 N . Cl
Molecular Weight (g/mol) 368.04
Synonym Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-tetradecyl-, chloride (1:1), Ammonium, benzyldimethyltetradecyl-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-tetradecyl-, chloride (9CI), Benzyldimethyltetradecylammonium chloride (6CI,7CI), 14BCL, Ammonyx, Arquad DM 14B90, BTC 824P100, Barquat MS 100, Benzyl(tetradecyl)dimethylammonium chloride, Cation M 2-100, Cation M 2-100R, Cyncal, Dibactol, Dimethylbenzylmyristylammonium chloride, Dimethylbenzyltetradecylammonium chloride, JAQ Powdered Quat, M 2-100, M 2-100R, Miristalkonium chloride, Myristalkonium chloride, Myristyl benzyl dimethyl ammonium chloride, Myristyldimethylbenzylammonium chloride, N,N-Dimethyl-N-tetradecylbenzenemethanaminium chloride, N-Benzyl-N,N-dimethylmyristylammonium chloride, N-Benzyl-N,N-dimethyltetradecylammonium chloride, N-Benzyl-N-tetradecyldimethylammonium chloride, N-Tetradecyl-N,N-dimethylbenzylammonium chloride, N-Tetradecyl-N-benzyl-N,N-dimethylammonium chloride, Nissan Cation M 2-100, Nissan Cation M 2-100R, Quarton 14BCl, Querton 14BCL, Sanibond 200LG, Sanisol M 100, TDBAC, TDMBAC, Tetradecylbenzyldimethylammonium chloride, Tetradecyldimethylbenzylammonium chloride, Zeph, Zephiramine, Zephiramine chloride, Zephyramine, Zephyramine (surfactant)
IUPAC Name benzyl-dimethyl-tetradecylazanium;chloride
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Spécification
Analyte or Component Names Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Solution Type Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantity 10 g
Formula Weight 367.3006
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.