Learn More
Alfa Aesar™ Benzylamine hydrochloride, 99%
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 3287-99-8 |
| Molecular Formula | C7H10ClN |
| MDL Number | MFCD00012852 |
| Quantity | 100g |
| Beilstein | 3594394 |
| Merck Index | 14,1125 |
| Synonym | benzylamine hydrochloride, phenylmethanamine hydrochloride, benzenemethanamine, hydrochloride, benzylammonium chloride, benzylamine, hydrochloride, usaf el-82, benzenemethanamine, hydrochloride 1:1, benzylamine hcl, benzylaminehydrochloride, benzyl amine hcl salt |
| InChI Key | XKXHCNPAFAXVRZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)CN.Cl |
| IUPAC Name | phenylmethanamine;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?