Learn More
Beskrivning
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Density | 0.9620g/mL |
| Boiling Point | 105.0°C to 106.0°C (75.0 mmHg) |
| Flash Point | 79°C |
| Assay Percent Range | 97.5% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | C6H5CH2NC |
| Refractive Index | 1.5200 to 1.5220 |
| Quantity | 1 g |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Benzyl isocyanide
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- H312-Harmful in contact with skin.
- H332-Harmful if inhaled.
- H302-Harmful if swallowed.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?