Learn More
Benzyl Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Benzyl acetate |
| CAS | 140-11-4 |
| Molecular Formula | C9 H10 O2 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | Acetic acid, benzyl ester (6CI,8CI), Benzyl alcohol, acetate (6CI), (Acetoxymethyl)benzene, Benzyl acetate, Benzyl ethanoate, NSC 4550, Phenylmethyl acetate, α-Acetoxytoluene |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC Name | benzyl acetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 150.17 |
| Formula Weight | 150.0681 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?