Learn More
Benzyl 4-Hydroxybenzoate (Benzyl Paraben), TRC
Product Code. 30005081
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30005081 1 g 1g
30008265 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30005081 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2885751G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-18-8
Molecular Formula C14 H12 O3
Molecular Weight (g/mol) 228.24
Synonym Benzoic acid, p-hydroxy-, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-(Benzyloxycarbonyl)phenol, 4-Hydroxybenzoic acid benzyl ester, 4-Hydroxybenzoic acid, phenylmethyl ester, Benzyl 4-hydroxybenzoate, Benzyl 4-hydroxylbenzoate, Benzyl Parasept, Benzyl Tegosept, Benzyl p-hydroxybenzoate, Benzylparaben, NSC 8080, Nipabenzyl, POB-BZ, Parosept, Solbrol Z, p-Hydroxybenzoic acid benzyl ester
IUPAC Name benzyl 4-hydroxybenzoate
SMILES Oc1ccc(cc1)C(=O)OCc2ccccc2
Spécification
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C14H12O3/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,15H,10H2
Formula Weight 228.0786
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Benzyl 4-Hydroxybenzoate (Benzyl Paraben)
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.