Få mere at vide
Benzyl 4-chlorophenyl ketone, 98%
Artikelnummer. 11498516
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11498516 25 g 25g
11488516 5 g 5g
11408526 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11498516 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15959.14
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 1889-71-0 | C14H11ClO | 230.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1889-71-0
Molecular Formula C14H11ClO
Molecular Weight (g/mol) 230.69
MDL Number MFCD00016342
InChI Key DXVALSKCLLBZEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 4-chlorophenyl ketone, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethanone, 4'-chloro-2-phenylacetophenone, 4-chlorodeoxybenzoin, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethan-1-one, 1-4-chlorophenyl-2-phenyl-ethanone, 4-chlorodesoxy benzoin, chlorodeoxybenzoin, deoxy-4-chlorobenzoin, acmc-20a6by
PubChem CID 233840
IUPAC Name 1-(4-chlorophenyl)-2-phenylethanone
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Melting Point 103°C to 107°C
Quantity 25 g
Beilstein 976443
Formula Weight 230.69
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Benzyl 4-chlorophenyl ketone
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.