Learn More
Benzoic acid, Honeywell Fluka™
Product Code. 16645813 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
100 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
Product Code. 16645813
Brand: Honeywell Fluka 33047H1KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9% (alkalimetric)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 65-85-0
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
Specifications
Appearance Complying
Percent Purity 99.9% (min.)
Grade Reagent Pharmacopeia Acids
Quantity 1 kg
Packaging Plastic Bottle
Physical Form Powder
Product Content Correction
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.