Learn More
Benzenesulfonic Acid, Mikromol™
Product Code. 17931376
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Unit Size:
25mg
Product Code. 17931376
Brand: Mikromol MM0383.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Benzenesulfonic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Benzenesulfonic Acid
CAS 98-11-3
Analyte or Component Names Benzenesulfonic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C6 H6 O3 S
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym Benzenesulfonic Acid
InChI Formula InChI=1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9)
SMILES OS(=O)(=O)c1ccccc1
IUPAC Name benzenesulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 158.18
Quantity 25 mg
Formula Weight 158.0038 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis