Läs mer
Läs mer
Wilmad-LabGlass™ Benchtop Spectrometer NMR Tubes
Handla allt SP Scienceware Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Length (English):
7 in.
8 in.
Model:
WG-BTNMR-7
WG-BTNMR-7-25
WG-BTNMR-8
WG-BTNMR-8-25
Quantity:
25
150
Förpackningsstorlek:
Pack of 150
Pack of 25
Beskrivning
- 5mm O.D. tubes available in 7” or 8” lengths in quantities of 25 or 150 pieces
- Packaging allows for easy tube access and storage
- Attractively priced for a high-throughput laboratory environment
- Type 1, Class B Borosilicate glass construction with disposable caps
Specifikationer
Specifikationer
| For Use With (Equipment) | Benchtop NMR Spectrometers |
| Length (Metric) | 17.8 cm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Product Type | NMR Tube |
| Color | Clear |
| Closure Type | Cap |
| Diameter (Metric) Outer | 5 mm |
| For Use With (Application) | NMR Experiments |
| Length (English) | 7 in. |
| Thickness (Metric) Wall | 0.43 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering