Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vikem™ Vinyl Coated Lead Sheets
Codice prodotto. 11721963 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Material:
Lead
missing translation for 'unitSize'
Each
Codice prodotto. Material unitSize
11721963 Lead Each
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11721963
missing translation for 'mfr': Bel-Art™ F183210212
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
For stabilizing laboratory equipment in water baths or any application where extra weight is needed
  • May be bent into cylinders, S curves, U curves or twists
  • Cushioned, non-skid vinyl coating ensures scratching labware equipment
  • 2.2mm (0.085 in.) thick
  • Dimensions: 2 x 12 in. (5.1 x 30.5cm)
Specifica
Material Lead
For Use With (Application) To stabilizing laboratory equipment in water baths or any application where extra weight is needed
Product Type Lead Sheet
Thickness (English) 0.08 in.
Thickness (Metric) 2.2 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.