Learn More
Bel Art™ Magnetic Bead Separation Racks
Code produit. 16650584 Tous les produits SP Scienceware Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Holds:
PCR Tube Plate (96-well)
Tubes (2 mL)
Tubes (5 or 15 mL)
missing translation for 'unitSize'
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16650584
missing translation for 'mfr': Bel Art™ F199000002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Powerful racks sequester magnetic beads so that affinity ligands or rinse solutions can be added or decanted in assays.
  • Powerful racks sequester magnetic beads so that affinity ligands or rinse solutions can be added or decanted in assays
  • Powerful magnets quickly secure beads
  • Spring plunger on tube sleeves of 1.5 to 50 mL models allows beads to be sequestered at various heights along the tube wall
  • Simply turn tube for efficient bead mixing
  • 96-well PCR plate model has 24 magnets that snugly hold the plate while attracting beads to the wall of the tubes
  • Flat bottom microplate model has magnets covering entire footprint to accept all standard micro-plates with any number of wells; 6, 12, 24, 48, 96 etc.
  • Racks fit microplates following ANSI standards
  • Clear acrylic allows unobstructed view of tube contents
Spécification
Product Type Magnetic Bead Separation Rack
Array 2 x 5
Autoclavable Not Autoclavable
Color Clear
Holds Tubes (2 mL)
Material Neodymium Magnets, Acrylic
Positions 10
Shape Rectangular
Shelves None
Stackable No
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) General Laboratories, Immunology, Proteomics, Genomics, Separation Methods
Width (Metric) 102 mm
Height (Metric) 38 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis