Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Glove Box Clamping Rings
Product Code. 11775084 Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Fits 6 in. Circular Port Holes
Fits 8 in. Circular Port Holes
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11775084
missing translation for 'mfr': Bel-Art™ H500290200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Adjustable rings hold gloves in place
  • Fit Techni-Dome™ glove boxes(Mfr. No. 500300000) or other glove boxes with circular port holes of the correct diameter
Spécification
For Use With (Equipment) Fits 6 in. Circular Port Holes
Product Type Clamping Ring
For Use With (Application) Fasten Glove Firmly to Glove Box
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis