Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Made from high grade 316L stainless steel
- Wide range of sizes available
Specifikationer
Specifikationer
| Capacity (Metric) | 5 L |
| Material | Stainless Steel (316L) |
| Graduated | Yes |
| Certifications/Compliance | FDA |
| Style | Tall Form |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?