Learn More
BD Microlance 3 Special Cannulas
Descripción
- Extremely thin walls enable high flow rates
- Combined Luer-/BD-Luer-Lock adapter
- Transparent, colour coded (green) plastic adapter
- Packaged in 100 single use packs to maintain sterility
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Silicon-coated |
| Color | Green Adapter |
| Description | Microlance |
| Needle Gauge | 21 G |
| Diameter (Metric) Outer | 0.81 mm |
| Includes | Luer/Luer-Lock adapter |
| Latex Free | Yes |
| Length (English) Needle | 1 in. |
| Product Type | Thin wall Hypodermic Needle |
| Needle Point Style | Triple Facet, Short Bevel |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?