Learn More
BD BBL™ Middlebrook OADC Enrichment
Description
- 100 mL per bottle (6/sp)
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | ISO/DIS, 11014 |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Additive | Middlebrook OADC Enrichment |
| Form | Viscous |
| For Use With (Application) | Middlebrook 7H10 Agar |
| Packaging Type | Bottle |
| Quantity | 6 x 100 mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?