Learn More
BD BBL™/Difco™ Media Additives/Ingredients/Reagents: Penicillinase Concentrate
Click to view available options
Quantity:
20 mL
100 mL
Packaging Type:
Bottle
Tube
Tamaño de la unidad:
200mL
Each
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance | ISO/DIS, 11014 |
| Concentration | 1000000U/mL |
| Additive | Penicillinase |
| Form | Liquid |
| For Use With (Application) | Formulation of culture media for the cultivation of heterotrophic microorganisms |
| Packaging Type | Bottle |
| Quantity | 100 mL |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido