Learn More
BCX 1470 methanesulfonate, MedChemExpress
Description
BCX 1470 methanesulfonate inhibits the esterolytic activity of factor D (IC50=96 nM) and C1s (IC50=1.6 nM), 3.4- and 200-fold better, respectively, than that of trypsin.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | BCX 1470 methanesulfonate |
| CAS | 217099-44-0 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C15H14N2O5S3 |
| Quantity | 5 mg |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (83.64 mM) |
| SMILES | N=C(C1=CC2=CC=C(OC(C3=CC=CS3)=O)C=C2S1)N.O=S(O)(C)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 398.48 |
| Formula Weight | 398.48 |
| Show More |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?