Description
- Enhance operator comfort.
- Greatly reduce perspiration and contact dermatitis associated with wearing latex, urethane, PVC, nitrile and other chemical handling gloves.
- Liners can be repeatedly laundered and reused.
- 100% knitted nylon, single-knit is thinner and comfortable.
- Nylon liners are heavier and more durable and can withstand more laundry washes.
- Full-finger design allows total protection for the most sensitive glove users.
- Reusable, ambidextrous, seamless construction.
- For use in laboratories and manufacturing environments.
- Can be used alone as inspection gloves to prevent fingerprints on circuit boards, glassware, lenses, optics and other critical surface.
- Nylon provides a thin barrier for wet and temperature related processing.
- Suitable in any ISO class cleanroom when worn under a nitrile, latex, vinyl, neoprene or other type glove.
Spécification
Spécification
| Construction | Single Knit |
| Coating Material | Uncoated |
| Color | White |
| Disposable | Reusable |
| Hand | Ambidextrous |
| Laboratory/Cleanroom Use | Yes |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nylon |
| Product Type | Full Glove Liners |
| Size | X-Large |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?