Learn More
BBS7 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 18961-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16858764
  • 1710.33 NOK / 20µL
Description
BBS7, also named as BBS2L1, is a component of the BBSome complex which is required for ciliogenesis but is dispensable for centriolar satellite function. BBS7 is mediated in part by the Rab8 GDP/GTP exchange factor, which localizes to the basal body and contacts the BBSome.
Specifications
Specifications
BBS7
Polyclonal
Unconjugated
BBS7
Bardet Biedl syndrome 7, BBS2 like protein 1, BBS2L1, BBS7
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
55212, 71492
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.45 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8IWZ6, Q8K2G4
BBS7
BBS7 Fusion Protein Ag4601
20 μL
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato