Learn More
Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyester Tapes - Ochre
Product Code. 11746415
Click to view available options
Width (English) Tape:
0.5 in.
1.125 in.
2.25 in.
4 in.
Unit Size:
Each
Product Code. 11746415
Brand: Brady™ 117957
Only null left
Add to basket
Add to basket
For labelling stainless steel and smooth surfaces. Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyester Tapes are made of B-569 polyester and are ideal for application to very smooth surfaces or rigid panels.
  • Applied to very smooth surfaces
  • Ideal for mounting to rigid panels
Specifications
Description Compatible surface: Smooth
Adhesive Type Acrylic, Permanent
Color Ochre
Finish Gloss
Format Cartridge
Material Polyester (B-569)
Product Type BBP31 Hi-Performance Polyester Tape
For Use With (Application) Marking stainless steel pipes
For Use With (Equipment) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37 printers
Labels per Row 1
Quantity 1 Ea.
Software Type Brady Workstation, LabelMark, MarkWare
Temperature Range (Metric) -40°C to +100°C
Thickness (English) 0.003 in.
Thickness (Metric) 0.076 mm
Length (English) 100 ft.
Length (Metric) 30.40 m
Width (Metric) 101 mm
Width (English) Tape 4 in.
Alternate Part Number B30C-4000-569-OC
Show More Show Less
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato