Learn More
Brady™ BBP™ Pre-Printed Right-To-Know Chemical Labels with NFPA Diamonds with text ares
Product Code. 11767334
Click to view available options
Dimensions (LxW):
2.25 x 2.25 in.)
4 x 2.25 in.
4 x 4 in.)
6.25 x 4 in.
Quantity:
170/Pk.
240/Pk.
365/Pk.
Unit Size:
Each
Product Code. 11767334
missing translation for 'mfr': Brady™ 142041
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Allows printer to produce five-color chemical labels in a single print pass
  • Indoor/outdoor-grade vinyl film with permanent adhesive
  • Material withstands exposure to moisture, chemicals and handling
  • Available in multiple sizes and formats
  • Service Temp.: -40° to +82°C (-40° to +180°F)
  • Application Temp.: 18° to 82°C (0° to 180°F)
  • Outdoor Durability: 8 to 10 years
Tekniske data
Certifications/Compliance RoHS 2002/95/EC
Description Pre-Printed Right-To-Know Chemical Labels for BBP3x Printers
Adhesive Type Acrylic, Permanent, Pressure-sensitive
Color Red, Yellow, Blue, White
Finish Gloss
Format Label
Material Vinyl
Display Text NFPA Diamond With Text Area
For Use With (Application) For quickly creating NFPA and color bar labels, allows printer to produce 5-color chemical labels in a single print pass, Indoor/outdoor grade material withstands exposure to moisture, chemicals and handling
For Use With (Equipment) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers
Gloss 60 to 50 Gardner Units
Labels per Row 1
Life Span 8 to 10 Years
Quantity 365/Pk.
Size (English) 2.25 in. H x 2.25 in. W
Size (Metric) 57.2 mm H x 57.2 mm W
Software Type Brady Workstation, LabelMark, MarkWare
Temperature Range (English) -40 to 180°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +82°C
Thickness (English) 0.004 in.
Thickness (Metric) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 2.25 x 2.25 in.)
Width (English) 2.25 in.
Width (Metric) 57 mm
Height (English) 2.25 in.
Height (Metric) 5.71 cm
Alternate Part Number B30-244-595-NFPA
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.