Learn More
Descrizione
- Effective protection from solid and liquid sprays and from dust
- Comfortable fit
- Polycarbonate construction
- Models available with clear, smoke or CSP (blue-light filter) lenses
- Detachable waterproof foam strap
- All models have PLATINUM™anti-scratch and anti-fog lens coating
- EN166 FT CE certifications
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | EN 166: FT CE |
| Lens Type | 2.2 mm, Curve 8 |
| Lens Coating | Anti-fog, Scratch-resistant |
| Lens Tint | Clear |
| Product Type | BAXTER Safety spectacles Model BAXPSI |
| For Use With (Application) | For effective protection from sprays of solids and liquids, and from dust, low energy impacts |
| Frame Color | Black |
| Headband Material | Nylon foam |
| Includes | Detachable strap |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?