Learn More
Barium titanium oxide, polymeric precursor, (Oxide ^= 35 wt%)
Product Code. 11394727
Click to view available options
Quantity:
2 g
10 g
50 g
Unit Size:
10g
2g
50g
Product Code. 11394727
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039755.04
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Used in piezoelectric devices | CAS: 12047-27-7 | BaO3Ti | 233.19 g/mol
Barium titanium oxide is used in piezoelectric devices. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12047-27-7
Molecular Formula BaO3Ti
Molecular Weight (g/mol) 233.19
MDL Number MFCD00003447
InChI Key WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name barium(2+) oxotitaniumbis(olate)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Specifications
Physical Form Viscous Liquid
Quantity 2 g
UN Number UN1993
Solubility Information Soluble in alcohols
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Oxide ≈35 wt%
Chemical Name or Material Barium titanium oxide, Polymeric precursor
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis