Learn More
Barium oxalate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11362108
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11362108 25 g 25g
11352108 5 g 5g
11342108 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11362108 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013009.14
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 516-02-9 | C2BaO4 | 225.345 g/mol
Barium oxalate, Puratronic isused as a green pyrotechnic colorant generally in specialized pyrotechnic compositions containing magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 516-02-9
Molecular Formula C2BaO4
Molecular Weight (g/mol) 225.345
MDL Number MFCD00054429
InChI Key GXUARMXARIJAFV-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium oxalate, unii-54r8vvf8zk, ethanedioic acid, barium salt 1:1, barium 2+ ; oxalate, barium 2+ ion oxalate, 54r8vvf8zk, oxalic acid barium, barium 2+ oxalate ion, acmc-1b1e7, ethanedioic acid,barium salt 1:1
PubChem CID 68201
IUPAC Name barium(2+);oxalate
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Ba+2]
Specifica
Melting Point 400°C (decomposition)
Color White
Physical Form Powder
Quantity 25 g
Odor Odorless
Density 2.658 g/mL
Linear Formula BaC2O4
UN Number UN1564
Merck Index 14,985
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 225.36
Percent Purity 99.999%
Grade Puratronic
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Barium oxalate
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.