Learn More
Barium iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar 047118.14
Quantity 25g
Packaging Ampule
Product Code. 15482847
  • 9100.00 NOK / 25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
13718-50-8
MFCD00003452
14,980
391.15
Odorless
Hygroscopic; Light sensitive
(metals basis)
25g
UN1564
Soluble in water,alcohol,and acetone.
99.999%
Ampule
5.15 g/mL
Barium iodide, Ultra dry
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis