Learn More
Barium chloride, ultra dry, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific™
Product Code. p-7049501
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11332498
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014549.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10361-37-2
Molecular Formula BaCl2
Molecular Weight (g/mol) 208.23
MDL Number MFCD00003445
InChI Key WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spezifikation
Boiling Point 1560°C
Melting Point 963°C
Color White
Physical Form Beads
Quantity 5 g
UN Number UN1564
Merck Index 14,971
Solubility Information Soluble in water 370g/L.
IUPAC Name barium(2+) dichloride
Formula Weight 208.25
Percent Purity 99.95%
Odor Odorless
Packaging Ampule
Sensitivity Hygroscopic
Density 3.9 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Barium chloride, Ultra dry
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt