Learn More
Barium chloride dihydrate, Puratronic™, 99.997% (metals basis)
Código de producto. p-3256906
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
500g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11310849
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 010646.14
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244.26 g/mol
It is mainly used in the purification of brine solution in caustic chlorine plants, as a reagent in the test for sulfate ion in chemical lab, and as a cleansing agent in the production of other barium chemicals and lubricating oil additives. It is used in the production of molecular sieves, pigments, and paper coatings, and serves as a precursor to fabricate the doped barium zirconate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 10326-27-9
Molecular Formula BaCl2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 244.26
MDL Number MFCD00149154
InChI Key PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
IUPAC Name barium(2+) dihydrate dichloride
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Especificaciones
Melting Point 113°C-2H2O
Color White
Physical Form Powder
Quantity 25 g
Assay Percent Range 99.99% (Metal basis)
Solubility Information Soluble in water and metanol. Insoluble in ethanol and ethyl acetate.
Formula Weight 244.28 (208.25 Anhydrous)
Odor Odorless
Appearance White powder
Density 3.097 g/cm3
Chemical Name or Material Barium chloride dihydrate, dihydrate
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado