Learn More
Barium bromide, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Product Code. 11303847
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
11303847 1 g 1g
11313847 5 g 5g
11323847 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11303847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035678.03
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10553-31-8
Barium bromide is a precursor to chemicals used in photography and to other bromides. Barium bromide was used to purify radium in a process of fractional crystallization devised by Marie Curie. Since radium precipitates preferentially in a solution of barium bromide, the ratio of radium to barium in the precipitate would be higher than the ratio in the solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10553-31-8
MDL Number MFCD00003444
Spécification
Melting Point 850°C
Color White
Physical Form Beads
Quantity 1 g
UN Number UN1564
Merck Index 14,968
Solubility Information It is soluble in water.
Formula Weight 297.14
Percent Purity 99.998%
Odor Odorless
Packaging Ampule
Sensitivity Hygroscopic
Density 4.781 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Barium bromide, Ultra dry
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.