Learn More
BAMB-4, MedChemExpress
Product Code. 16499667
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10mg
5mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16499667
Marke: Medchem Express HY16694
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress BAMB-4(ITPKA-IN-C14) is a new membrane-permeable inhibitor against inositol-1,4,5-trisphosphate-3-kinase A((ITPKA) with IC50 of 37 μM in ADP-Glo Assay.
BAMB-4(ITPKA-IN-C14) is a new membrane-permeable inhibitor against inositol-1,4,5-trisphosphate-3-kinase A((ITPKA) with IC50 of 37 μM in ADP-Glo Assay.
Spezifikation
Chemical Name or Material BAMB-4
Physical Form Solid
CAS 891025-25-5
Color Off-White
Quantity 5 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C15H12N2O2
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Synonym ITPKA-IN-C14
Solubility Information DMSO : ≥ 40 mg/mL (158.56 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C(C)C=C1)NC2=NOC3=CC=CC=C23
Molecular Weight (g/mol) 252.27
Formula Weight 252.27
Percent Purity 99.46%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt