Description
- Pre-assembled with rigid support and baffle to maximize laminar flow, allow for filtration, resist clogging, and maximize capacity, adsorption, and speed
- Require minimal glassware, set up time, and assembly
- Minimizes impact of extractable compounds
- Resists clogging and ensures high throughput rate
- Reduce SPE run times
Specifications
Specifications
| For Use With (Application) | Dirty Samples: EPA Methods 608,846, and Slightly Polar to Non-Polar Industrial Samples |
| For Use With (Equipment) | Expanded Extraction Station (8095-06) |
| Sorbent | C18 XF |
| Type | Octadecyl (C18 XF) Extraction Disk |
| Quantity | 20/Pk. |
| Diameter (Metric) Outer | 50 mm |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?