Learn More
Human p21/CIP1/CDKN1A Biotinylated Antibody, R&D Systems™
Beschreibung
p21/CIP1/CDKN1A Polyclonal specifically detects p21/CIP1/CDKN1A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry∣Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | p21/CIP1/CDKN1A |
| Applications | Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugate | Biotin |
| Dilution | Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL |
| Gene Accession No. | P38936 |
| Gene Alias | CAP20cyclin-dependent kinase inhibitor 1, CDK-interacting protein 1, CDKN1A, CDKN1melanoma differentiation associated protein 6, CIP1, CIP1WAF1CDK-interaction protein 1, cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21, Cip1), MDA6, MDA-6, Melanoma differentiation-associated protein 6, p21, p21CIP1, p21Cip1/Waf1, PIC1, SDI1DNA synthesis inhibitor, wild-type p53-activated fragment 1 |
| Gene Symbols | CDKN1A |
| Host Species | Goat |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?