Description
Beta-1,3-N-acetylgalactosaminyltransferase active in synthesizing a unique carbohydrate structure, GalNAc-beta-1-3GlcNAc, on N- and O-glycans. Has no galactose nor galactosaminyl transferase activity toward any acceptor substrate.
Specifications
Specifications
| Antigen | B3GALNT2 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.13 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gene | B3GALNT2 |
| Gene Accession No. | Q8BG28, Q8NCR0 |
| Gene Alias | B3GalNAc T2, B3GALNT2, Beta 1,3 GalNAc T2 |
| Gene Symbols | B3galnt2 |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?